文件
476331
Sigma-Aldrich
4,4'-(4,4'-异亚丙基二苯基-1,1'-二氧)二苯胺
98%
同義詞:
2,2-双[4-(4-氨基苯氧基)苯基]丙烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3)2C(C6H4OC6H4NH2)2
CAS號碼:
分子量::
410.51
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
mp
127-130 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)(c1ccc(Oc2ccc(N)cc2)cc1)c3ccc(Oc4ccc(N)cc4)cc3
InChI
1S/C27H26N2O2/c1-27(2,19-3-11-23(12-4-19)30-25-15-7-21(28)8-16-25)20-5-13-24(14-6-20)31-26-17-9-22(29)10-18-26/h3-18H,28-29H2,1-2H3
InChI 密鑰
KMKWGXGSGPYISJ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yanling Li et al.
Polymers, 12(4) (2020-04-05)
A zeolite/polyimide composite separator with a spongy-like structure was prepared by phase inversion methods based on heat-resistant polyimide (PI) polymer matrix and ZSM-5 zeolite filler, with the aim to improve the thermal stability and electrochemical properties of corresponding batteries. The