重要文件
449407
Sigma-Aldrich
2,3,6-三氟溴苄
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F3C6H2CH2Br
CAS號碼:
分子量::
225.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5074 (lit.)
bp
114 °C (lit.)
密度
1.718 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
Fc1ccc(F)c(CBr)c1F
InChI
1S/C7H4BrF3/c8-3-4-5(9)1-2-6(10)7(4)11/h1-2H,3H2
InChI 密鑰
JPBWEVKHPSNBCE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)