重要文件
448974
Sigma-Aldrich
对苯醌-d4
98 atom % D
同義詞:
1,4-苯醌-d4
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C6D4O2
CAS號碼:
分子量::
112.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
品質等級
化驗
99% (CP)
形狀
solid
mp
113-115 °C (lit.)
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H]C1=C([2H])C(=O)C([2H])=C([2H])C1=O
InChI
1S/C6H4O2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h1-4H/i1D,2D,3D,4D
InChI 密鑰
AZQWKYJCGOJGHM-RHQRLBAQSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
170.6 °F - closed cup
閃點(°C)
77.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)