Key Documents
447730
Sigma-Aldrich
1,1,1,3,3,3-六(二甲氨基)二磷腈四氟硼酸盐
98%
同義詞:
双[三(二甲氨基)正膦亚基]四氟硼酸铵, 磷腈四氟硼酸盐 P2-BF4
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[[(CH3)2N]3P=]2N(BF4)
CAS號碼:
分子量::
427.21
Beilstein:
5470923
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352000
化驗
98%
mp
≥260 °C (lit.)
SMILES 字串
F[B-](F)(F)F.CN(C)P(=[N+]=P(N(C)C)(N(C)C)N(C)C)(N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C12H36N7P2.BF4/c1-14(2)20(15(3)4,16(5)6)13-21(17(7)8,18(9)10)19(11)12;2-1(3,4)5/h1-12H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
DPIDWCQJGWFENO-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
取代透過
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
H Zer et al.
European journal of biochemistry, 231(2), 448-453 (1995-07-15)
The effect of 3-(3,4-dichlorophenyl)-1,1-dimethyl urea (diuron) binding at the secondary quinone (QB) binding site of reaction center II (RCII), on the high-light-induced degradation of the RCII proteins D1 and D2, and the core proteins CP43 and CP47 was investigated in