Key Documents
446939
Sigma-Aldrich
三甲基氯化亚砜
90%
同義詞:
1-[[(Triphenylphosphoranylidene)amino]methyl]benzotriazole, Betmip
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C25H21N4P
CAS號碼:
分子量::
408.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
90%
反應適用性
reaction type: C-C Bond Formation
雜質
10% N-(triphenylphosphoranylidene)-2H-benzotriazole-2-methanamine
mp
116-122 °C (lit.)
SMILES 字串
C(N=P(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3)n4nnc5ccccc45
InChI
1S/C25H21N4P/c1-4-12-21(13-5-1)30(22-14-6-2-7-15-22,23-16-8-3-9-17-23)26-20-29-25-19-11-10-18-24(25)27-28-29/h1-19H,20H2
InChI 密鑰
IOSUDUVEOWKKBL-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for:
  • Grignard reaction
  • Preparation of N,N-Bis(but-3-enyl)amines via aza-Wittig reaction with aldehydes, followed by a double Grignard reaction with allylmagnesium bromide
  • Organic synthesis of N-alkyliminophosphoranes and a-functionalized N-alkyliminophosphoranes
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)