重要文件
444642
Sigma-Aldrich
苯-1,3-二磺酰氯
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H4(SO2Cl)2
CAS號碼:
分子量::
275.13
Beilstein:
1118508
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
57-60 °C (lit.)
SMILES 字串
ClS(=O)(=O)c1cccc(c1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S2/c7-13(9,10)5-2-1-3-6(4-5)14(8,11)12/h1-4H
InChI 密鑰
ALIQZUMMPOYCIS-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
A general simple methodology for synthesis of isonitriles using benzene-1, 3-disulfonyl dichloride.
Ghorbani-Vaghei R, et al.
Letters in Organic Chemistry, 10(1), 37-41 (2013)
Synthesis of New C2-Symmetrical Bissulfonamide Ligands and Application in the Enantioselective Addition of Alkynylzinc to Aldehydes and Ketones.
Ni M, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 347(11-13), 1659-1665 (2005)
Synthesis and Characterization of Cardo Polysulfonates of 1, 1'-Bis (4-Hydroxy Phenyl) Cyclohexane with 1, 3-Benzene and 2, 4-Toluene Disulfonyl Chlorides.
Desai JA, et al.
Journal of Macromolecular Science, Part A: Pure and Applied Chemistry, 33(8), 113-122 (1996)