重要文件
444359
Sigma-Aldrich
2-乙基碘己烷
97%
同義詞:
2-乙基-1-碘己烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)3CH(C2H5)CH2I
CAS號碼:
分子量::
240.13
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.491 (lit.)
bp
90 °C/18 mmHg (lit.)
密度
1.337 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
iodo
SMILES 字串
CCCCC(CC)CI
InChI
1S/C8H17I/c1-3-5-6-8(4-2)7-9/h8H,3-7H2,1-2H3
InChI 密鑰
WNPGSEJRPYSCDQ-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 560-560 (2014)
Barbara Nozière et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(39), 13976-13982 (2019-07-31)
The autoxidation of organic peroxy radicals (RO2 ) into hydroperoxy-alkyl radicals (QOOH), then hydroperoxy-peroxy radicals (HOOQO2 ) is now considered to be important in the Earth's atmosphere. To avoid mechanistic uncertainties these reactions are best studied by monitoring the radicals.