重要文件
443875
Sigma-Aldrich
高氯酸钬(III) 溶液
40 wt. % in H2O, 99.9% trace metals basis
同義詞:
高氯酸钬, 高氯酸钬 (Ho(ClO4 )3 )
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Ho(ClO4)3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
蒸汽壓力
0.12 psi ( 20 °C)
1.68 psi ( 55 °C)
品質等級
化驗
99.9% trace metals basis
形狀
liquid
反應適用性
reagent type: catalyst
core: holmium
濃度
40 wt. % in H2O
雜質
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
密度
1.57 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[Ho+3].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/3ClHO4.Ho/c3*2-1(3,4)5;/h3*(H,2,3,4,5);/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
HRWMCDDQLSZQPE-UHFFFAOYSA-K
一般說明
高氯酸钬是黄色溶液,在200-900 nm范围内有尖锐吸收峰,广泛用于紫外/可见分光光度计的波长校正。
應用
高氯酸钬溶液用于:
  • 作为前体合成钬(III)配合物纳米颗粒。
  • 研究氧化钬稳定性用于建立分光光度计的波长标准。
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
High-resolution spectroscopy of Holmium Perchlorate: Establishment of wavelength standard for spectrophotometer
Anju, et al.
Optical Materials, 138, 113707-113707 (2023)
Synthesis and Characterization of 18-and 20-Membered Dioxa Tetraaza Macrocylic Dysprosium (III) and Holmium (III) Complex Nanoparticles Encapsulated Within Nanopores of Zeolite Y
Maryam Shaterian, et al.
Synthesis and Reactivity in Inorganic, Metal-Organic, and Nano-Metal Chemistry, 46, 400-404 (2016)