重要文件
443719
Sigma-Aldrich
1-溴-3-氟丙烷
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
F(CH2)3Br
CAS號碼:
分子量::
140.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
NACRES:
NA.22
化驗
98%
折射率
n20/D 1.431 (lit.)
bp
99-101 °C (lit.)
密度
1.538 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FCCCBr
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Ozone 1
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
75.2 °F - closed cup
閃點(°C)
24 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)