Key Documents
442445
Sigma-Aldrich
三苯基硼烷 溶液
0.25 M in THF
同義詞:
Triphenylborane
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)3B
CAS號碼:
分子量::
242.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
liquid
濃度
0.25 M in THF
bp
65-67 °C
密度
0.898 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
c1ccc(cc1)B(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H15B/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
InChI 密鑰
MXSVLWZRHLXFKH-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
1.4 °F
閃點(°C)
-17 °C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)