文件
442054
Sigma-Aldrich
双(五甲基环戊二烯)锇(II)
同義詞:
十甲基二茂锇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Os(C5(CH3)5)2
CAS號碼:
分子量::
460.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
反應適用性
core: osmium
reagent type: catalyst
SMILES 字串
[Os].C[C]1[C](C)[C](C)[C](C)[C]1C.C[C]2[C](C)[C](C)[C](C)[C]2C
InChI
1S/2C10H15.Os/c2*1-6-7(2)9(4)10(5)8(6)3;/h2*1-5H3;
InChI 密鑰
WYNCXKXLRLACSX-UHFFFAOYSA-N
應用
Reactant for synthesis of:
  • Bimetallic manganese tricarbonyl-capped metallocenes
  • 30-Electron triple-decker complexes of iron group metals
  • Nonamethylosmocenylcarbenium ions
  • Decamethyl osmocene derivatives
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3