重要文件
440582
Sigma-Aldrich
1,3-双(3-氰丙基)四甲基二硅氧烷
97%
同義詞:
4,4′-(1,1,3,3-Tetramethyl-1,3-disiloxanediyl)bis[butanenitrile]
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
[NC(CH2)3Si(CH3)2]2O
CAS號碼:
分子量::
268.50
Beilstein:
1786461
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.444 (lit.)
bp
160-162 °C/2 mmHg (lit.)
密度
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
nitrile
SMILES 字串
C[Si](C)(CCCC#N)O[Si](C)(C)CCCC#N
InChI
1S/C12H24N2OSi2/c1-16(2,11-7-5-9-13)15-17(3,4)12-8-6-10-14/h5-8,11-12H2,1-4H3
InChI 密鑰
WDWQNNPLLMFDRG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
221.0 °F - closed cup
閃點(°C)
105 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)