重要文件
439762
Sigma-Aldrich
溴化钬(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
Holmium bromide, Holmium tribromide
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
HoBr3
CAS號碼:
分子量::
404.64
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: holmium
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
919 °C (lit.)
密度
4.85 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ho](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ho/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
MZNSYJWLQLXLHE-UHFFFAOYSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.