重要文件
439487
Sigma-Aldrich
1,1,1,2,2,3,3,7,7,8,8,9,9,9-十四氟-4,6-壬二酮
97%
同義詞:
5H,5H-过十氟-4,6-壬二酮
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CF3CF2CF2CO)2CH2
CAS號碼:
分子量::
408.09
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.323 (lit.)
bp
97 °C (lit.)
密度
1.64 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)CC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H2F14O2/c10-4(11,6(14,15)8(18,19)20)2(24)1-3(25)5(12,13)7(16,17)9(21,22)23/h1H2
InChI 密鑰
NICYPDXBQUERJQ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
136.4 °F - closed cup
閃點(°C)
58 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Journal of Coordination Chemistry, 38, 319-319 (1996)
Advanced Materials for Optics and Electronics, 1, 81-81 (1992)
Synthesis, characterization and crystal structure of a new thermally stable and volatile precursor [bis (1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 9-tetradecafluorononane-4, 6-dionato) 2-tetraglyme] barium (II) for MOCVD application.
Malandrino G, et al.
Journal of Materials Chemistry, 4(7), 1061-1066 (1994)
In situ quadrupole mass spectroscopy studies of water and solvent coordination to copper (II) ?-diketonate precursors: implications for the chemical vapor deposition of copper.
Zheng B, et al.
Materials Chemistry and Physics, 41(3), 173-181 (1995)