重要文件
438049
Sigma-Aldrich
N-苄基甘氨酸 盐酸盐
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H5CH2NHCH2CO2H·HCl
CAS號碼:
分子量::
201.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
232 °C (dec.) (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cl.OC(=O)CNCc1ccccc1
InChI
1S/C9H11NO2.ClH/c11-9(12)7-10-6-8-4-2-1-3-5-8;/h1-5,10H,6-7H2,(H,11,12);1H
InChI 密鑰
BUZJPENZWLUHJD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)