重要文件
437506
Sigma-Aldrich
二氧丙酮基二甲基锡
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3CO2)2Sn(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
266.87
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
mp
68-71 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)O[Sn](C)(C)OC(C)=O
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)