重要文件
436054
Sigma-Aldrich
氟化铟(III) 三水合物
99%
同義詞:
Indium trifluoride trihydrate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
InF3 · 3H2O
CAS號碼:
分子量::
225.86
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗:
99%
形狀:
powder and chunks
溶解度:
H2O: slightly soluble(lit.)
化驗
99%
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: indium
溶解度
H2O: slightly soluble(lit.)
SMILES 字串
O.O.O.F[In](F)F
InChI
1S/3FH.In.3H2O/h3*1H;;3*1H2/q;;;+3;;;/p-3
InChI 密鑰
FRJQEDQNNQVYRT-UHFFFAOYSA-K
應用
促进 TMSCN 化学选择性加成到醛上,形成相应的氰醇。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Loh T-P. et al.
Synlett, 369-369 (1998)