重要文件
435805
Sigma-Aldrich
六氟铝酸钾
同義詞:
Aluminum tripotassium hexafluoride, Potassium aluminum fluoride (K3 AlF6 ), Potassium hexafluoroaluminate (K3 [AlF6 ]), Tripotassium hexafluoroaluminate
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
K3AlF6
CAS號碼:
分子量::
258.27
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: aluminum
SMILES 字串
[K+].[K+].[K+].F[Al-3](F)(F)(F)(F)F
InChI
1S/Al.6FH.3K/h;6*1H;;;/q+3;;;;;;;3*+1/p-6
InChI 密鑰
ZIZQEDPMQXFXTE-UHFFFAOYSA-H
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)