重要文件
434957
Sigma-Aldrich
聚丙烯酸-丙烯酰胺
average Mw 15,000,000, granular
同義詞:
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
granular
分子量
average Mw 15,000,000
成份
acrylic acid, 1.5 wt. %
雜質
15 wt. % adsorbed water
pH值
5-7
黏度
4-5 cP, 0.1 % in H2O
溶解度
water and some protic solvents: soluble
密度
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
InChI 密鑰
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
增稠剂、粘合剂、上浆剂、絮凝剂、交联剂、助滤剂、润滑剂、减阻剂以及聚合物回收剂。
特點和優勢
pH 值从 3 变化到 10 对粘性影响很小。对电解质的高度耐受性。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)