重要文件
434884
Sigma-Aldrich
聚(二甲基硅氧烷),二硬脂酸酯封端
average Mn ~2,300
登入查看組織和合約定價
About This Item
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
形狀
waxy solid (soft)
分子量
average Mn ~2,300
溶解度
H2O: insoluble
密度
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
C[Si](C)(O)O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
應用
疏水不油腻的润滑膜。颜料分散剂。
物理性質
在轻微压力下液化,极为光滑。
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)