文件
433365
Sigma-Aldrich
硫酸锶
99%
同義詞:
Celestite
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
SrSO4
CAS號碼:
分子量::
183.68
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
化驗
99%
形狀
powder
mp
1606 °C (lit.)
溶解度
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
ethanol: insoluble(lit.)
密度
3.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[Sr++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Sr/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
InChI 密鑰
UBXAKNTVXQMEAG-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Slide 1 of 1
1 of 1
Alen V Gusa et al.
Environmental science & technology, 53(1), 373-382 (2018-12-12)
One of the major environmental concerns with the recovery of unconventional gas resource from Marcellus Shale is the presence of naturally occurring radioactive material (NORM) in produced water. Ra-226 is the major component of NORM with a half-life of 1600