重要文件
1.07872
Supelco
硝酸锶
for analysis EMSURE®
同義詞:
硝酸锶
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
Sr(NO3)2
CAS號碼:
分子量::
211.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-131-9
NACRES:
NA.21
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99.0% (complexometric)
形狀
solid
效力
2750 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
645 °C/1013 hPa
mp
570 °C
溶解度
660 g/L
密度
2.986 g/cm3 at 20 °C
體積密度
1000 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ba: ≤0.01%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.0002%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Sr](O[N+](=O)[O-])O[N+](=O)[O-]
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
InChI 密鑰
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
相關類別
應用
  • 骨再生用高比表面积锶取代磷酸钙纳米结构的合成及抗菌分析:该研究通过合成具有抗菌性能的高表面积锶取代磷酸钙纳米结构,探索了硝酸锶在骨再生中的潜力(Anwar et al., 2023)。
  • 电化学辅助沉积锶修饰磷酸镁在钛表面的研究:本文描述了硝酸锶在钛表面创建涂层的使用,以改善生物医学应用,通过电化学沉积技术提高材料性能(Meininger et al., 2016)。
  • 用溶液靶系统生产用于研究目的的Y-86和其他放射性金属:该研究涉及使用硝酸锶生产放射性金属,包括Y - 86,用于各种研究和诊断目的,采用溶液靶系统进行有效合成(Oehlke et al., 2015)。
  • 基于模板法制备Srtio3和Batio3纳米管:该研究讨论了硝酸锶在基于模板的纳米管制备中的应用,特别是Sr Ti O3和Ba Ti O3,这对于提高各种工业和技术应用的材料性能至关重要(Chen et al., 2009)。
分析報告
含量测定(复杂测定): ≥ 99.0 %
pH 值(5 %;水):5.0 - 7.0 C
氯化物(Cl): ≤ 0.001 %
Ba(钡): ≤ 0.01 %
Ca(钙): ≤ 0.005 %
Cu(铜): ≤ 0.0002 %
Fe(铁): ≤ 0.0005 %
K(钾): ≤ 0.005 %
Mg(镁): ≤ 0.005 %
Na(钠): ≤ 0.005 %
Pb(铅): ≤ 0.0002 %
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Flame over circleCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
儲存類別代碼
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1