重要文件
432261
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-氨基-3-环己基-1-丙醇 盐酸盐
97%
同義詞:
(S)-2-氨基-3-环己基丙醇 盐酸盐, 3-环己基-L-丙氨醇
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6H11CH2CH(NH2)CH2OH·HCl
CAS號碼:
分子量::
193.71
Beilstein:
5288995
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
化驗
97%
光學活性
[α]20/D +2.6°, c = 1 in methanol
mp
230 °C (dec.) (lit.)
官能基
amine
hydroxyl
SMILES 字串
Cl.N[C@H](CO)CC1CCCCC1
InChI
1S/C9H19NO.ClH/c10-9(7-11)6-8-4-2-1-3-5-8;/h8-9,11H,1-7,10H2;1H/t9-;/m0./s1
InChI 密鑰
BMHYDTXNZNVADC-FVGYRXGTSA-N
應用
用于合成肾素抑制剂。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
J R Luly et al.
Journal of medicinal chemistry, 31(12), 2264-2276 (1988-12-01)
The synthesis of diol-containing renin inhibitors has revealed that a simple vicinal diol functionality corresponding to the scissile Leu-Val bond in human angiotensinogen is capable of imparting inhibitory activity at a comparable or higher level than either the corresponding aldehyde