重要文件
432067
Sigma-Aldrich
氟化铽(III)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
Terbium trifluoride
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
TbF3
CAS號碼:
分子量::
215.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: terbium
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
F[Tb](F)F
InChI
1S/3FH.Tb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI 密鑰
LKNRQYTYDPPUOX-UHFFFAOYSA-K
應用
用于制备氟化玻璃。
用于制备电致发光薄膜和发光硫化锌。[1][2][3][4]用于制备电致发光薄膜和发光硫化锌。[1][2][3][4]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Samokhvalov, M.K.
Zh. Prikl. Spektrosk., 62, 182-182 (1995)
Chem. Abstr., 123, 353533w-353533w (1995)
Chem. Abstr., 124, 159253k-159253k (1996)
Adams, R.M. et al.
Materials Research Society Symposia Proceedings. Materials Research Society, 378-378 (1995)
文章
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.