重要文件
428477
Sigma-Aldrich
5-(2-氯苯基)糠醛
95%
同義詞:
5-(2-氯苯基)-2-呋喃甲醛
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C11H7ClO2
CAS號碼:
分子量::
206.63
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
mp
68-72 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
SMILES 字串
Clc1ccccc1-c2ccc(C=O)o2
InChI
1S/C11H7ClO2/c12-10-4-2-1-3-9(10)11-6-5-8(7-13)14-11/h1-7H
InChI 密鑰
ONQOZTFAOFZDFK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
5-(2-Chlorophenyl)furfural is a furfural derivative.
應用
5-(2-Chlorophenyl)furfural was used as one of the aldehydes in the synthesis of the uridine-based library.[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Howard C Hang et al.
Chemistry & biology, 11(3), 337-345 (2004-05-05)
The polypeptide N-acetyl-alpha-galactosaminyltransferases (ppGalNAcTs, also abbreviated ppGaNTases) initiate mucin-type O-linked glycosylation and therefore play pivotal roles in cell-cell communication and protection of tissues. In order to develop new tools for studying mucin-type O-linked glycosylation, we screened a 1338 member uridine-based