重要文件
42722
Sigma-Aldrich
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH
≥98.0% (HPLC)
同義詞:
(R)-3-(Boc-氨基)-3-(3-甲苯基)丙酸, Boc-3-甲基-L-β-苯丙氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C15H21NO4
CAS號碼:
分子量::
279.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
產品名稱
(R)-Boc-3-methyl-β-Phe-OH, ≥98.0% (HPLC)
化驗
≥98.0% (HPLC)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Cc1cccc(c1)[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C15H21NO4/c1-10-6-5-7-11(8-10)12(9-13(17)18)16-14(19)20-15(2,3)4/h5-8,12H,9H2,1-4H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m1/s1
InChI 密鑰
XICHKLMIOJEDAM-GFCCVEGCSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)