重要文件
426032
Sigma-Aldrich
Boc-3-iodo-D-Ala-OMe
99%
同義詞:
N-(叔丁氧基羰基)-3-碘-D-丙氨酸甲酯, Boc-β-iodo-D-Ala-OMe, Boc-3-碘-D-丙氨酸甲酯
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ICH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
CAS號碼:
分子量::
329.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
99%
形狀
solid
反應適用性
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
55-59 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
COC(=O)[C@@H](CI)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H16INO4/c1-9(2,3)15-8(13)11-6(5-10)7(12)14-4/h6H,5H2,1-4H3,(H,11,13)/t6-/m1/s1
InChI 密鑰
UGZBFCCHLUWCQI-ZCFIWIBFSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)