重要文件
425923
Sigma-Aldrich
非那西丁-乙氧基-1-13C
99 atom % 13C
同義詞:
N-(4-乙氧基-1-13C-苯基)乙酰胺, 对乙酰乙氧基苯胺-乙氧基-1-13C
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3CONHC6H4O13CH2CH3
CAS號碼:
分子量::
180.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
同位素純度
99 atom % 13C
形狀
solid
mp
134-136 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
C[13CH2]Oc1ccc(NC(C)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c1-3-13-10-6-4-9(5-7-10)11-8(2)12/h4-7H,3H2,1-2H3,(H,11,12)/i3+1
InChI 密鑰
CPJSUEIXXCENMM-LBPDFUHNSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
257.0 °F - closed cup
閃點(°C)
125.00 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Gastroenterology, 72, 1033-1033 (1977)