重要文件
425621
Sigma-Aldrich
二苯基二氯化锗
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2GeCl2
CAS號碼:
分子量::
297.75
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5975 (lit.)
bp
100 °C/0.005 mmHg (lit.)
密度
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cl[Ge](Cl)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10Cl2Ge/c13-15(14,11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
InChI 密鑰
PFPTYRFVUHDUIN-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bruno Pescara et al.
Inorganic chemistry, 58(8), 4802-4811 (2019-03-29)
Germanium (Ge) nanoparticles are gaining increasing interest due to their properties that arise in the quantum confinement regime, such as the development of the band structure with changing size. While promising materials, significant challenges still exist related to the development