重要文件
425613
Sigma-Aldrich
三苯基溴化锗
95%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)3GeBr
CAS號碼:
分子量::
383.86
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
95%
mp
134-136 °C (lit.)
SMILES 字串
Br[Ge](c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)