Merck
全部照片(3)
重要文件
425370
Sigma-Aldrich
苯酚-2,3,4,5,6-d5
98 atom % D
同義詞:
五氘代苯酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
C6D5OH
CAS號碼:
分子量::
99.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
98 atom % D
品質等級
形狀
crystals
bp
182 °C (lit.)
mp
40-42 °C (lit.)
密度
1.127 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[2H]c1c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c1[2H]
InChI
1S/C6H6O/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5,7H/i1D,2D,3D,4D,5D
InChI 密鑰
ISWSIDIOOBJBQZ-RALIUCGRSA-N
一般說明
苯酚-2,3,4,5,6-d5是苯酚的同位素标记类似物,其中苯酚的第2,3,4,5和6质子被氘取代。
應用
苯酚-2,3,4,5,6-d5 可以用作内部分析标准品,以便使用各种分析技术进行准确的数据解释。[1][2]
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2
標靶器官
Nervous system,Kidney,Liver,Skin
儲存類別代碼
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
174.2 °F - closed cup
閃點(°C)
79 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
The Nature of meso-and pyro-Borate Precatalysts to the VANOL and VAPOL BOROX Catalysts
Zhao W, et al.
Synlett, 26, 1606-1614 (2015)
Development of molecularly imprinted polymer in porous film format for binding of phenol and alkylphenols from water
Gryshchenko AO and Bottaro CS
International Journal of Molecular Sciences, 15, 1338-1357 (2014)