重要文件
425354
Sigma-Aldrich
4-甲氧苯氧基乙醛二乙基缩醛
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
CAS號碼:
分子量::
240.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
97%
折射率
n20/D 1.494 (lit.)
bp
292-294 °C (lit.)
密度
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
InChI 密鑰
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)