重要文件
424714
Sigma-Aldrich
2,6-二苯基环己酮, 顺式 反式混合物
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(C6H5)2C6H8(=O)
CAS號碼:
分子量::
250.33
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
119-121 °C (lit.)
官能基
ketone
phenyl
SMILES 字串
O=C1C(CCCC1c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C18H18O/c19-18-16(14-8-3-1-4-9-14)12-7-13-17(18)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-17H,7,12-13H2
InChI 密鑰
JHMUMWBKYPMOLI-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2,6-Diphenylcyclohexanone is a cyclohexanone with two phenyl substituents at two α-positions. 2,6-Diphenylcyclohexanone is the starting material employed in the synthesis of cis- and trans-2-(p-carboxybenzyl)-2,6-diphenyl-6-vinylcyclohexanone. cis -2,6-Diphenylcyclohexanone is photochemically active and it undergoes photodecarbonylation reactions.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Platz MS, et al.
Reviews of Reactive Intermediate Chemistry, 310-312 (2007)
Horspool WM and Lenci F.
CRC Handbook of Organic Photochemistry and Photobiology, 1 -2, 48-48 (2003)
Engineering reactions in crystals: suppression of photodecarbonylation by intramolecular β-phenyl quenching.
Ng D, et al.
Tetrahedron Letters, 42(52), 9113-9116 (2001)