Merck
全部照片(3)
重要文件
422312
Sigma-Aldrich
三氟甲烷磺酸铈
19-23% Ce basis
同義詞:
三氟甲磺酸铈
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
1 G
10 G
履行和交付延遲
Request a Bulk Order
選擇尺寸
變更視圖
1 G
10 G
About This Item
線性公式:
Cen(CF3SO3) x H2O
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12161600
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
履行和交付延遲
Request a Bulk Order
形狀
solid
反應適用性
core: cerium
reagent type: catalyst
濃度
19-23% Ce
SMILES 字串
O.[Ce+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.Ce.H2O/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;/h3*(H,5,6,7);;1H2/q;;;+3;/p-3
InChI 密鑰
WETFAJNJKMKTDE-UHFFFAOYSA-K
應用
环氧化物开环反应的高效催化剂,提供高区域选择性和立体选择性。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Iranpoor, N. et al.
Synthetic Communications, 28, 347-347 (1998)