About This Item
線性公式:
(CH3)3COCONHCH2CH2NH2
CAS號碼:
分子量::
160.21
Beilstein:
1932330
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
推薦產品
化驗
98%
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
折射率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
72-80 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.012 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
NCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H16N2O2/c1-7(2,3)11-6(10)9-5-4-8/h4-5,8H2,1-3H3,(H,9,10)
InChI 密鑰
AOCSUUGBCMTKJH-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
包裝
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.