重要文件
417823
Sigma-Aldrich
4-氯-2-(1H-吡唑-3-基)苯酚
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C9H7ClN2O
CAS號碼:
分子量::
194.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
mp
155-158 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
Oc1ccc(Cl)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7ClN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI 密鑰
DMGLUMYOLOAXJY-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol undergoes Mannich reaction with N,N′-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 to afford NCH2N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted diazacrown ether (98% yield).[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ning Su et al.
The Journal of organic chemistry, 64(24), 8855-8861 (2001-10-25)
Ten new 8-hydroxyquinoline-containing diaza-18-crown-6 ligands and analogues were synthesized via a one-pot or stepwise Mannich reaction, reductive amination, or by reacting diaza-18-crown-6 with 5,7-dichloro-2-iodomethyl-8-quinolinol in the presence of N,N-diisopropylethylamine. The Mannich reaction of N,N'-bis(methoxymethyl)diaza-18-crown-6 with 4-chloro-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol gave the NCH(2)N-linked bis(3-(5-chloro-2-hydroxy)pyrazol-1-ylmethyl)-substituted