文件
41710
Sigma-Aldrich
N,N-二甲基十三烷胺
≥97.0%
同義詞:
1-(二甲氨基)十三烷
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CH3(CH2)12N(CH3)2
CAS號碼:
分子量::
227.43
Beilstein:
2234660
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0%
折射率
n20/D 1.439
bp
64-65 °C/0.15 mmHg (lit.)
密度
0.792 g/mL at 20 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C15H33N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2)3/h4-15H2,1-3H3
InChI 密鑰
ADXNPXDFKKWVGE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
N,N-Dimethyltridecylamine is a tertiary amine. Its 7-oxabicyclo[2.2.l]heptane- 2,3-dicarboxylic acid salt (endothall) in combination with pyrazon has been used as major herbicide to control annual weeds in sugar beets.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
228.2 °F - closed cup
閃點(°C)
109 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Weed control in sugarbeets with herbicides and cultivation.
Wicks GA and Anderson FNI.
Weed Sci., 17(4), 456-459 (1969)