重要文件
416851
Sigma-Aldrich
甲基-d3 三氟甲烷磺酸酯
99 atom % D
同義詞:
三氟甲基磺酸甲酯-d3
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3SO3CD3
CAS號碼:
分子量::
167.12
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
暫時無法取得訂價和供貨情況
同位素純度
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.325 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
密度
1.477 g/mL at 25 °C (lit.)
質量偏移
M+3
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1D3
InChI 密鑰
OIRDBPQYVWXNSJ-FIBGUPNXSA-N
相關類別
應用
强力甲基化试剂三氟甲基磺酸甲酯的氘代类似物。[1]
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
100.4 °F - closed cup
閃點(°C)
38 °C - closed cup
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Alkylation of enolates with triflates
Bates RB and Taylor SR
The Journal of Organic Chemistry, 58(16), 4469-4470 (1993)