文件
414824
Sigma-Aldrich
C-十一烷基杯[4]烃间苯二酚 一水合物
99%
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C72H112O8 · H2O
CAS號碼:
分子量::
1123.67
Beilstein:
4290394
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
mp
293-295 °C (lit.)
SMILES 字串
O.CCCCCCCCCCCC1c2cc(C(CCCCCCCCCCC)c3cc(C(CCCCCCCCCCC)c4cc(C(CCCCCCCCCCC)c5cc1c(O)cc5O)c(O)cc4O)c(O)cc3O)c(O)cc2O
InChI
1S/C72H112O8.H2O/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-53-57-45-59(67(75)49-65(57)73)54(42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2)61-47-63(71(79)51-69(61)77)56(44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)64-48-62(70(78)52-72(64)80)55(60-46-58(53)66(74)50-68(60)76)43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3;/h45-56,73-80H,5-44H2,1-4H3;1H2
InChI 密鑰
JKLZYDGPENNXSJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3