重要文件
375764
Sigma-Aldrich
C-甲基杯[4]烃间苯二酚
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C32H32O8
CAS號碼:
分子量::
544.59
Beilstein:
9110521
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]C1(C)c2cc(c(O)cc2O)C([H])(C)c3cc(c(O)cc3O)C([H])(C)c4cc(c(O)cc4O)C([H])(C)c5cc1c(O)cc5O
InChI
1S/C32H32O8/c1-13-17-5-19(27(35)9-25(17)33)14(2)21-7-23(31(39)11-29(21)37)16(4)24-8-22(30(38)12-32(24)40)15(3)20-6-18(13)26(34)10-28(20)36/h5-16,33-40H,1-4H3
InChI 密鑰
WGDNYTQTRISCMM-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
應用
作为以下过程的反应物:
  • 水银(II)选择性受体的合成以及与铜(II)和银(I)的络合
  • 合成非化学扩增的分子抗蚀剂,用作溶解促进剂
  • 与环氧丙烷苯基醚的反应,用于环氧树脂的热固化
  • 曼尼希反应
  • 介导钴纳米团簇的预核化和聚结
  • 原子转移自由基聚合反应,以合成星形聚合物
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
客戶也查看了
Mohamed K Abd El-Rahman et al.
Talanta, 221, 121409-121409 (2020-10-21)
Choline (Ch+), is a vitamin-like essential water-soluble organic micronutrient. The US-FDA requires that infant formula not made from cow's milk must be supplemented with Ch+. Direct determination of Ch+ in milk powders and infant formulas is a challenging task due