重要文件
414387
Sigma-Aldrich
2,9,16,23-四苯氧基-29H,31H-酞菁氧钒
Dye content 98 %
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C56H32N8O5V
CAS號碼:
分子量::
947.85
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
powder
成份
Dye content, 98%
λmax
710 nm
SMILES 字串
O=[V]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Oc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Oc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Oc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Oc%14ccccc%14)cc4%13
InChI
1S/C56H32N8O4.O.V/c1-5-13-33(14-6-1)65-37-21-25-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(67-35-17-9-3-10-18-35)23-27-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(68-36-19-11-4-12-20-36)24-28-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(66-34-15-7-2-8-16-34)22-26-42(46)50(58-55)61-53;;/h1-32H;;/q-2;;+2
InChI 密鑰
NGSMDHYQABJENH-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Abdullah Haaziq Ahmad Makinudin et al.
Nanoscale research letters, 10, 53-53 (2015-04-09)
The use of templating method to synthesize the vanadyl 2,9,16,23-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine (VOPcPhO):[6,6]-phenyl C71 butyric acid methyl ester (PC71BM) composite nanotubes is presented here. VOPcPhO is a p-type material and PC71BM is an n-type material which acts as an electron donor and