重要文件
413194
Sigma-Aldrich
N-(1-乙酰基-2,2,6,6-四甲基-4-哌啶基)-2-十二基琥珀酰亚胺
同義詞:
1-(1-Acetyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-3-dodecyl-2,5-pyrrolidinedione, 1-Acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C27H48N2O3
CAS號碼:
分子量::
448.68
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
折射率
n20/D 1.495 (lit.)
bp
222 °C (lit.)
密度
0.977 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCCCCCC1CC(=O)N(C2CC(C)(C)N(C(C)=O)C(C)(C)C2)C1=O
InChI
1S/C27H48N2O3/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-22-18-24(31)28(25(22)32)23-19-26(3,4)29(21(2)30)27(5,6)20-23/h22-23H,7-20H2,1-6H3
InChI 密鑰
VXTRPEFUPWORNH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Tarick J El-Baba et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 28(11), 1175-1184 (2014-04-25)
New inlet and vacuum ionization methods provide advantages of specificity, simplicity and speed for the analysis of synthetic polymers and polymer additives directly from surfaces such as fibers using mass spectrometry (MS) on different commercial mass spectrometers (Waters SYNAPT G2