重要文件
412155
Sigma-Aldrich
新戊二醇甲醚丙氧基化物 (2PO/OH) 丙烯酸
average Mn ~288, contains 250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
H2C=CHCO2(C3H6O)nCH2C(CH3)2CH2OCH3
CAS號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
分子量
average Mn ~288
包含
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
折射率
n20/D 1.439 (lit.)
密度
0.96 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COCC(C)(C)COCC(C)OCC(C)OC(=O)C=C
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)