重要文件
412007
Sigma-Aldrich
2-氯-4-甲氧基苯酚
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
ClC6H3(OCH3)OH
CAS號碼:
分子量::
158.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
形狀
solid
mp
41-44 °C (lit.)
密度
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
SMILES 字串
COc1ccc(O)c(Cl)c1
InChI
1S/C7H7ClO2/c1-10-5-2-3-7(9)6(8)4-5/h2-4,9H,1H3
InChI 密鑰
GNVRRKLFFYSLGT-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F - closed cup
閃點(°C)
85 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
C E Milliken et al.
Applied and environmental microbiology, 70(1), 385-392 (2004-01-09)
The synthesis and degradation of anthropogenic and natural organohalides are the basis of a global halogen cycle. Chlorinated hydroquinone metabolites (CHMs) synthesized by basidiomycete fungi and present in wetland and forest soil are constituents of that cycle. Anaerobic dehalogenating bacteria