About This Item
線性公式:
BrCH=N(CH3)2(Br)
CAS號碼:
分子量::
216.90
Beilstein:
4155730
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
暫時無法取得訂價和供貨情況
推薦產品
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
148-153 °C (lit.)
官能基
amine
bromo
SMILES 字串
[Br-].C\[N+](C)=C\Br
InChI
1S/C3H7BrN.BrH/c1-5(2)3-4;/h3H,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
XIXYNENNFUBWFK-UHFFFAOYSA-M
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Synthesis and NMR characterization of 6-Phenyl-6-deoxy-2, 3-di-O-methylcellulose.
Winsor DL, et al.
Polymers For Advanced Technologies, 13(6), 413-427 (2002)
Development of a one-pot method for the homologation of aldehydes to carboxylic acids.
McNulty J and Das P.
Tetrahedron, 65(37), 7794-7800 (2009)