重要文件
410667
Sigma-Aldrich
2,4-二甲氧基苯基丙酮
98%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
(CH3O)2C6H3CH2COCH3
CAS號碼:
分子量::
194.23
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
暫時無法取得訂價和供貨情況
化驗
98%
折射率
n20/D 1.529 (lit.)
bp
170-175 °C/20 mmHg (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc(CC(C)=O)c(OC)c1
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)