分子量
average Mw ~75,000
濃度
50 wt. % in H2O
折射率
n20/D 1.439
pH值
5.0-7.0 (25 °C)
密度
1.14 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
InChI 密鑰
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2