重要文件
408891
Sigma-Aldrich
3-(三氟甲氧基)溴苄
97%
登入查看組織和合約定價
About This Item
線性公式:
CF3OC6H4CH2Br
CAS號碼:
分子量::
255.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.478 (lit.)
bp
179 °C (lit.)
密度
1.572 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1cccc(CBr)c1
InChI
1S/C8H6BrF3O/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)13-8(10,11)12/h1-4H,5H2
InChI 密鑰
QSIVWRRHVXSDNE-UHFFFAOYSA-N
一般說明
3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide undergoes the Friedel-Crafts polymerization in the presence of aluminum chloride catalyst to afford the polymer.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
192.2 °F - closed cup
閃點(°C)
89 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Synthesis and properties of fluorine-containing poly (arylenemethylene) s as new heat resistant denatured phenolic resins.
Nemoto T, et al.
Polymer Journal, 40(7), 622-628 (2008)