文件
408611
Sigma-Aldrich
N-(9-芴甲氧羰基)-L-亮氨酸
98%
同義詞:
N-(9-芴甲氧羰基)-L-亮氨酸, Fmoc-L-亮氨酸
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C21H23NO4
CAS號碼:
分子量::
353.41
Beilstein:
2178254
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −25°, c = 0.5 in DMF
mp
152-156 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(C)C[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C21H23NO4/c1-13(2)11-19(20(23)24)22-21(25)26-12-18-16-9-5-3-7-14(16)15-8-4-6-10-17(15)18/h3-10,13,18-19H,11-12H2,1-2H3,(H,22,25)(H,23,24)/t19-/m0/s1
InChI 密鑰
CBPJQFCAFFNICX-IBGZPJMESA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
生化/生理作用
可诱导胰岛素敏感化,但不能诱导脂肪生成的 PPARγ 配体。
其他說明
This product has been replaced by 47633-ALDRICH | Fmoc-Leu-OH ≥97.0%