文件
40859
Sigma-Aldrich
1-溴-4-(十七氟辛基)苯
≥95.0%
同義詞:
1-溴-4-(全氟辛基)苯
登入查看組織和合約定價
About This Item
經驗公式(希爾表示法):
C14H4BrF17
CAS號碼:
分子量::
575.06
Beilstein:
7895098
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥95.0%
mp
35-40 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C14H4BrF17/c15-6-3-1-5(2-4-6)7(16,17)8(18,19)9(20,21)10(22,23)11(24,25)12(26,27)13(28,29)14(30,31)32/h1-4H
InChI 密鑰
XDEOJAJPLXXYKA-UHFFFAOYSA-N
其他說明
制备全氟烷基苯基衍生物;合成全氟标记膦,用于氟两相体系中的 Stille 偶联反应
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
標靶器官
Liver
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
K.J.L. Paciorek et al.
Journal of Fluorine Chemistry, 88, 55-55 (1998)
Repetitive Application of Perfluoro-Tagged Pd Complexes for Stille Couplings in a Fluorous Biphasic System This work was supported by Fluka (Buchs) and Byk Gulden Pharmaceuticals (Konstanz). S.S. thanks Fluka for financial support. We would also thank Priv.-Doz. Dr. C. Rücker for help in the preparation of the manuscript.
Schneider et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 39(22), 4142-4145 (2000-11-28)